Få mere at vide
3-(9-Carbazolyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462299
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462299 1 g 1g
15482299 250 mg 250mg
15472299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64898.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 864377-33-3 | C18H14BNO2 | 287.125 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 864377-33-3
Molekylær formel C18H14BNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.125
MDL nummer MFCD18072506
InChI nøgle IDQUIFLAFFZYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl, 3-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 3-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 3-9h-9-carbazole phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl benzeneboronic acid
PubChem CID 56965778
IUPAC navn (3-carbazol-9-ylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)(O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 15530380
Formel vægt 287.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.