missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, TRC

Artikelnummer. 30336928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336928 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42626010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5,5]undecane
CAS 154862-43-8
Molekylær formel C53 H58 O6 P2
Mængde 10 g
Synonym 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5,5]undecane, 3,9-Bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, ADK Stab PEP 45, Alkanox 28, Antioxidant 608, Antioxidant 852, Antioxidant 9228, Antioxidant S 9228, Bis(2,4-dicumylphenyl) pentaerythritol diphosphite, Bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl] pentaerythritol diphosphite, Doverphos 9228, Doverphos S 9228, Doverphos S 9228PC, Doverphos S 9228T, Doverphos S 9229PC, P 92, P 92 (stabilizer), Revonox 608, S 9228, S 9228PC, S 9228T, T 9228
InChI formel InChI=1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3
SMIL CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(COP(Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)OC4)CO3)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8
IUPAC navn 3,9-bis[2,4-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Molekylvægt (g/mol) 852.97
Formel vægt 852.3709
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.