Få mere at vide
3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317826
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317826 100 g 100g
11307826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12958.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1455-42-1 | Molecular Formula: C15H28O6 | Molecular Weight: 304.383 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1455-42-1
Molekylær formel C15H28O6
Molekylvægt (g/mol) 304.383
MDL nummer MFCD00059794
InChI nøgle BPZIYBJCZRUDEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diyl bis 2-methylpropan-1-ol, 3,9-bis 1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane, cyclic acetal, 2-9-1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecan-3-yl-2-methylpropan-1-ol, acmc-209cve, ksc489m7h, 2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diethanol, beta3,beta3,beta9,beta9-tetramethyl, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal cyclic acetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritol acetal cyclic acetal
PubChem CID 7569008
IUPAC navn 2-[3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan-9-yl]-2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(CO)C1OCC2(CO1)COC(OC2)C(C)(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Smeltepunkt 197 °C til 200 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1574570
Formel vægt 304.39
Procent renhed 97%