Få mere at vide
3-(9-Anthryl)propionic acid, 96%
Artikelnummer. 15407117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407117 1 g 1g
15427117 250 mg 250mg
15417117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41034-83-7 | C17H14O2 | 250.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41034-83-7
Molekylær formel C17H14O2
Molekylvægt (g/mol) 250.30
MDL nummer MFCD00068641
InChI nøgle BDGMYCZUEIGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenepropionic acid, 3-anthracen-9-yl propanoic acid, 3-anthracen-9-yl-propionic acid, 9-anthracenepropanoic acid, 3-9-anthryl propanoic acid, 9apa, 9-anthracenepropanoicacid, 9-an-thracenepropionic acid, 3-9-anthryl-propionic acid, 3-anthracen-9-ylpropionic acid
PubChem CID 170457
IUPAC navn 3-anthracen-9-ylpropansyre
SMIL OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(9-Anthryl)propionic acid
Smeltepunkt 193°C to 197°C
Mængde 1 g
Formel vægt 250.3
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(9-Anthryl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(9-Anthryl)propionic acid