Få mere at vide
3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, Mikromol™
Beskrivelse
3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| CAS | 38849-09-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Maprotiline Hydrochloride Imp. A (EP), Maprotiline Imp. A (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, Maprotiline Hydrochloride Impurity A, Maprotiline Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-9,11,13-14H,10,12H2/b11-5+ |
| SMIL | O=C\C=C\C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC navn | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| Vis mere |