Få mere at vide
3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, Mikromol™
Artikelnummer. 30050344
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050344 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050344 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0820.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal
CAS 38849-09-1
Analyt- eller komponentnavne 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Maprotiline Hydrochloride Imp. A (EP), Maprotiline Imp. A (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, Maprotiline Hydrochloride Impurity A, Maprotiline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H16O/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-9,11,13-14H,10,12H2/b11-5+
SMIL O=C\C=C\C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC navn 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Mængde 50 mg
Formel vægt 260.1201 g/mol