Få mere at vide
3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, TRC
Artikelnummer. 30383756
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30383756 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30383756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455545100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one
CAS 1006683-96-0
Molekylær formel C34 H41 N7 O6
Mængde 100 mg
Synonym Urolithin M3
InChI formel InChI=1S/C34H41N7O6/c1-4-6-7-10-21-47-34(44)38-32(35)24-12-15-26(16-13-24)36-23-29-37-27-22-25(14-17-28(27)39(29)3)33(43)40(20-18-31(42)46-5-2)30-11-8-9-19-41(30)45/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,38,44)
SMIL CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4=O)cc1
IUPAC navn ethyl-3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-(1-oxopyridin-2-yl)amino]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 643.733
Formel vægt 643.312