Få mere at vide
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridin, 98%
Beskrivelse
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridin anvendes til syntese af stive polyamider. Det har anti-tumor og anti-virale egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridin anvendes til syntese af stive polyamider. Det har anti-tumor og anti-virale egenskaber.
Opløselighed Opløselig i chloroform, dichlormethan og
methanol.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine |
| Smeltepunkt | 196 °C til 198 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i klorform, dichlorothan og methanol. |
| Formel vægt | 285.35 |
| Procent renhed | 98% |