Få mere at vide
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol |
| CAS | 106-22-9 |
| Molekylær formel | C10H20O |
| MDL nummer | MFCD00002935 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | CC(CCC=C(C)C)CCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Procent renhed | 95% |