Få mere at vide
3,7-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one |
| CAS | 857054-06-9 |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | KAR4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-5-7-3-4-11-6(2)8(7)12-9(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C2C=COC(=C2OC1=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |