missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture) |
| CAS | 40607-48-5 |
| Molekylær formel | C10H20O |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | OC/C=C(C)/CCCC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?