Få mere at vide
3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol |
| CAS | 40607-48-5 |
| Molekylær formel | C10 H20 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol, 2-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h7,9,11H,4-6,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(=CCO)C |
| IUPAC navn | 3,7-dimethyloct-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.265 |
| Formel vægt | 156.1514 |