missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,7-Dimethyl-1-octene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dimethyl-1-octene |
| CAS | 4984-01-4 |
| Molekylær formel | C10H20 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (±)-3,7-Dimethyl-1-octene, 2,6-Dimethyl-7-octene, 3,7-Dimethyloct-1-ene, NSC 157589 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)C=C |
| IUPAC navn | 3,7-dimethyloct-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.27 |
| Formel vægt | 140.1565 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?