Få mere at vide
3,7-Dimethyl-1-oktanol, TRC
Artikelnummer. 30372097
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30372097 100 g
1 options
Artikelnummer. 30372097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD481150100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,7-Dimethyl-1-octanol
CAS 106-21-8
Molekylær formel C10H22O
Mængde 100 g
Synonym (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol
InChI formel InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
SMIL CC(C)CCCC(C)CCO
IUPAC navn 3,7-dimethyloctan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 158.28
Formel vægt 158.1671