Få mere at vide
3,7-Dimethyl-1-octanol, 95%
Artikelnummer. 10648624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10648624 50 mL Glasflaske 50ml
10269193 250 mL Glasflaske 250ml
10300254 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10648624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392620500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-21-8 | C10H22O | 158,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-21-8
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.28
MDL nummer MFCD00002936
InChI nøgle PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
PubChem CID 7792
IUPAC navn 3,7-dimethyloctan-1-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 7-Dimethyl-1-octanol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8280g/mL
Kogepunkt 118 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 97 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Brydningsindeks 1,4340 til 1,4360 (20 °C, 589 nm)
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.828
Formel vægt 158.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.