Få mere at vide
3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one |
| CAS | 173973-33-6 |
| Molekylær formel | C13 H24 N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,7-Bis(1-methylethyl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, 3,7-Bis(propan-2-yl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, 3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O/c1-9(2)14-5-11-7-15(10(3)4)8-12(6-14)13(11)16/h9-12H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)N1CC2CN(CC(C1)C2=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 3,7-di(propan-2-yl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.343 |
| Formel vægt | 224.189 |