missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, TRC

Artikelnummer. 30377861
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377861 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6802651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
CAS 173973-33-6
Molekylær formel C13 H24 N2 O
Mængde 1 mg
Synonym 3,7-Bis(1-methylethyl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, 3,7-Bis(propan-2-yl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, 3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O/c1-9(2)14-5-11-7-15(10(3)4)8-12(6-14)13(11)16/h9-12H,5-8H2,1-4H3
SMIL CC(C)N1CC2CN(CC(C1)C2=O)C(C)C
IUPAC navn 3,7-di(propan-2-yl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
Molekylvægt (g/mol) 224.343
Formel vægt 224.189
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.