Få mere at vide
3,7-Dihydro-3-methyl-1,7-bis(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine |
| CAS | 200556-62-3 |
| Molekylær formel | C18 H26 N4 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26N4O4/c1-13(23)8-4-6-10-21-12-19-16-15(21)17(25)22(18(26)20(16)3)11-7-5-9-14(2)24/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2CCCCC(=O)C |
| IUPAC navn | 3-methyl-1,7-bis(5-oxohexyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.42 |
| Formel vægt | 362.1954 |