Få mere at vide
3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-6-[(5-oxohexyl)oxy]-2H-purin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-6-[(5-oxohexyl)oxy]-2H-purin-2-one |
| CAS | 93079-86-8 |
| Molekylær formel | C13H18N4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pentoxifylline EP Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-20-12-10-11(14-8-16(10)2)17(3)13(19)15-12/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)CCCCOC1=NC(=O)N(C2=C1N(C=N2)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.31 |