missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 13080-74-5 |
| Molekylær formel | C14H11Cl2N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2N/c15-11-5-3-9-1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)17-13(9)7-11/h3-8,17H,1-2H2 |
| SMIL | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)cc3Nc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.15 |
| Formel vægt | 263.0269 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?