Få mere at vide
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449814
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449814 5 g
31443983 1 g
31448885 25 g
31445528 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31449814 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1212375g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Dye content 85 %
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
CAS 78338-22-4
Molekylær formel C14H13N3O2S
MDL nummer MFCD00081194
Mængde 5 g
SMIL O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Molekylvægt (g/mol) 287.34