missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30364125
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364125 100 g
30362216 5 g
30353585 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC982035100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 350797-56-7
Molekylær formel C22H23N3O4
Molekylvægt (g/mol) 393.44
Synonym 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-(2-nitropropyl)-1H-Indole-7-carbonitrile
IUPAC navn 3-[7-cyano-5-(2-nitropropyl)-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate
SMIL CC(Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C22H23N3O4/c1-16(25(27)28)12-17-13-19-8-10-24(21(19)20(14-17)15-23)9-5-11-29-22(26)18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,13-14,16H,5,8-12H2,1H3
Formel vægt 393.1689
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.