Få mere at vide
3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N3O4/c1-16(25(27)28)12-17-13-19-8-10-24(21(19)20(14-17)15-23)9-5-11-29-22(26)18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,13-14,16H,5,8-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 393.1689 |