missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,7,4'-Trihydroxyflavone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467247
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467247 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111806

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.

3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,7,4'-Trihydroxyflavone
CAS 2034-65-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O5
Mængde 5 mg
Synonym 5-Deoxykampferol
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (370.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.