Få mere at vide
3,7,11-Trimethyldodecan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7,11-Trimethyldodecan-1-ol |
| CAS | 6750-34-1 |
| Molekylær formel | C15H32O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h13-16H,5-12H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO |
| IUPAC navn | 3,7,11-trimethyldodecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.41 |
| Formel vægt | 228.2453 |