Få mere at vide
3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol |
| CAS | 505-32-8 |
| Molekylær formel | C20H40O |
| MDL nummer | MFCD00048380 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(CCCC(CCCC(C)C)C)CCCC(C)(C=C)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.53 |
| Procent renhed | 98% |