Få mere at vide
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxid, TRC
Artikelnummer. 30456044
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30456044 5 g
1 options
Artikelnummer. 30456044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3850005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS 10215-25-5
Molekylær formel C13 H12 N2 O2 S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O2S/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)18(16,17)12(8)6-10/h1-4,6-7H,5,14-15H2
SMIL Nc1ccc2Cc3ccc(N)cc3S(=O)(=O)c2c1
IUPAC navn 10,10-dioxo-9H-thioxanthen-3,6-diamin
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Formel vægt 260.0619