Få mere at vide
3,6-Thioxanthenediamin-10,10-dioxid, 97 %
Artikelnummer. 10710302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710302 10 g Glasflaske 10g
10683732 1 g Glasflaske 1g
10519102 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420910100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 10215-25-5 | C13H12N2O2S | 260,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10215-25-5
Molekylær formel C13H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 260.32
MDL nummer MFCD00041841
InChI nøgle UPVRZVIJGVFROW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82456
IUPAC navn 10,10-dioxo-9H-thioxanthen-3,6-diamin
SMIL C1C2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)C3=C1C=CC(=C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 213 °C til 215 °C
Farve Beige til Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 9h-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine, 10,10-dioxide, 3,6-diamino-9h-thioxanthene 10,10-dioxide, 3,6-thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 3,7-thiaxanthenediamine-5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,7-diamine, 5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine,10,10-dioxide, 3,7-diamino-10h-dibenzo b,e thiin-5,5-dione, 3,6-diamino-9h-10??-thioxanthene-10,10-dione, 3,6-diamino-9h-10
Formel vægt 260.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver