Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 213 °C til 215 °C |
| Farve | Beige til Grøn-Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |