missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Octanedione, TRC

Artikelnummer. 30135921
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135921 10 g
30005935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23750010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2955-65-9
Molekylær formel C8 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Synonym 3,6-Octanedione, 3,6-Octandione
IUPAC navn octane-3,6-dione
SMIL CCC(=O)CCC(=O)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Octanedione
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-3-7(9)5-6-8(10)4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 142.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.