Få mere at vide
3-(6-Methyl-3-pyridinyl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(6-Methyl-3-pyridinyl)propanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7-2-3-8(6-10-7)4-5-9(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 165.079 |