Få mere at vide
3-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-5-methylcyclohexanone (Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,9,11-12,16H,7-8,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 268.1463 |