Få mere at vide
3,6-Dithia-1,8-oktediol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dithia-1,8-octanediol |
| Smeltepunkt | 63 °C til 67 °C |
| Kogepunkt | 170 °C (0,8 mmHg) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1739193 |
| Formel vægt | 182.31 |
| Procent renhed | 97% |