Få mere at vide
3,6-Dithia-1,8-oktediol, 97%
Artikelnummer. 11433228
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433228 10 g 10g
11443228 50 g 50g
11453228 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17654.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
CAS: 5244-34-8 | C6H14O2S2 | 182,296 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5244-34-8
Molekylær formel C6H14O2S2
Molekylvægt (g/mol) 182.296
MDL nummer MFCD00002911
InChI nøgle PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dithia-1,8-octanediol, 1,2-bis 2-hydroxyethylthio ethane, 3,6-dithiaoctane-1,8-diol, dithiaoctanediol, ethylenedithioethanol, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediylbis thio bis, unii-kbc80263g6, 2,2'-ethane-1,2-diylbis sulfanediyl diethanol, 2,2'-ethylenedithio diethanol, ethanol, 2,2'-ethylenedithio di
PubChem CID 78904
IUPAC navn 2-[2-(2-hydroxyethylsulfanyl)ethylsulfanyl]ethanol
SMIL C(CSCCSCCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dithia-1,8-octanediol
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Kogepunkt 170°C (0.8 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1739193
Formel vægt 182.31
Procent renhed 97%