Få mere at vide
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| CAS | 6830-78-0 |
| Molekylær formel | C14H10N4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | s-Tetrazine, 3,6-diphenyl- (7CI,8CI), s-Tetrazine, diphenyl- (6CI), 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Diphenyl-s-tetrazine, 3,6-Diphenyl-sym-tetrazine, Diphenyl-s-tetrazine, NSC 73054 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-17-14(18-16-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | c1ccc(cc1)c2nnc(nn2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3,6-diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.26 |
| Formel vægt | 234.0905 |