Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| Smeltepunkt | 196.0°C to 198.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| Formel vægt | 234.26 |
| Procent renhed | 98% |