Få mere at vide
3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate), Mikromol™
Beskrivelse
3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate) |
| CAS | 438244-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22H26O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Norethisterone Acetate Imp. G (EP), 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, 6-Ketonorethisterone Acetate, Norethisterone Acetate Impurity G |
| SMIL | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.44 |
| Mængde | 25 mg |