missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl Bismethanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30379065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379065 5 mg
30375208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4861505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 212262-04-9
Molekylær formel C8 H18 O6 S4
Molekylvægt (g/mol) 338.48
IUPAC navn 1,2-bis(2-methylsulfonylsulfanylethoxy)ethane
SMIL CS(=O)(=O)SCCOCCOCCSS(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl Bismethanethiosulfonate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18O6S4/c1-17(9,10)15-7-5-13-3-4-14-6-8-16-18(2,11)12/h3-8H2,1-2H3
Formel vægt 337.9986
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.