Få mere at vide
3,6-Dimethyl-3-heptanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dimethyl-3-heptanol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-5-9(4,10)7-6-8(2)3/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 144.1514 |