missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Dimethyl-3-heptanol, TRC

Artikelnummer. 30375233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375233 100 mg
30376654 250 mg
30376551 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473110100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1573-28-0
Molekylær formel C9 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 144.25
Synonym 3,6-Dimethylheptan-3-ol
IUPAC navn 3,6-dimethylheptan-3-ol
SMIL CCC(C)(O)CCC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Dimethyl-3-heptanol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20O/c1-5-9(4,10)7-6-8(2)3/h8,10H,5-7H2,1-4H3
Formel vægt 144.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.