Få mere at vide
3,6-Dimethyl-2-phenyl Morpholine Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dimethyl-2-phenylmorpholine Hydrochloride |
| CAS | 92902-99-3 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O . H Cl |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-3,6-dimethylmorpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-9-8-13-10(2)12(14-9)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,9-10,12-13H,8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC1CNC(C)C(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.73 |
| Formel vægt | 227.108 |