Få mere at vide
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione |
| CAS | 95-96-5 |
| Molekylær formel | C6H8O4 |
| MDL nummer | MFCD00011685 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(C(C)O1)OC(C)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.13 |
| Procent renhed | 95% |