Få mere at vide
3,6-Diiodo-1H-indazol, TRC
Artikelnummer. 30381157
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381157 2.5 g
30376122 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4549002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319472-78-1
Molekylær formel C7H4I2N2
Molekylvægt (g/mol) 369.93
Synonym 1H-Indazole, 3,6-diiodo- (9CI, ACI), 3,6-Diiodo-1H-indazole (ACI), 3,6-Diiodo-2H-indazole
SMIL Ic1ccc2c(I)n[nH]c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Diiodo-1H-indazole
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4I2N2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)