Få mere at vide
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronsyre pinacolester, 98 %
Artikelnummer. 15428906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428906 250 mg 250mg
15408906 1 g 1g
15418906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64416.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 862129-81-5 | C11H19BO2S | 226,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 862129-81-5
Molekylær formel C11H19BO2S
Molekylvægt (g/mol) 226.14
MDL nummer MFCD10700154
InChI nøgle QZVRTORVCKGPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2h-thiopyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4, 3,6-dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46739735
IUPAC navn 2-(3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Beilstein 11090000
Formel vægt 226.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof