Få mere at vide
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985761 5 g 5g
11975761 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 181180-42-7 | Molecular Formula: C6H7F3O3S2 | Molecular Weight: 248.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 181180-42-7
Molekylær formel C6H7F3O3S2
Molekylvægt (g/mol) 248.24
InChI nøgle ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester
PubChem CID 22625751
IUPAC navn 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
SMIL C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 248.24
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.