Få mere at vide
3,6-Dihydro-2H-pyridin-1-N-Boc-4-boronsyre Pinacolester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3 |
| Formel vægt | 309.211 |