Få mere at vide
3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl-trifluormethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743512
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743512 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10311610 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10505470 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08368DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 188975-30-6
Molekylær formel C6H7F3O4S
Molekylvægt (g/mol) 232.173
InChI nøgle QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester
PubChem CID 11356703
IUPAC navn 3,6-dihydro-2H-pyran-4-yltrifluormethansulfonat
SMIL C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 232.18