Få mere at vide
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 15478926
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478926 5 g 5g
15488926 250 mg 250mg
15468926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64452.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 287944-16-5 | C11H19BO3 | 210,08 g/mol
Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt for organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof felt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt
for organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof felt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287944-16-5
Molekylær formel C11H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 210.08
MDL nummer MFCD11052631
InChI nøgle DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyran, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid, pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacolester, 3,6 dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11218053
IUPAC navn 2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 63 °C til 67 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 8548328
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 210.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof