Få mere at vide
3,6-difluorpyridin-2-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10007889
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10007889 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10007889 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00214DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 851386-45-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H3F2NO2
Mængde 1 g
Synonym 3,6-difluoropicolinic acid, 3,6-difluoro pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-difluoro, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, pubchem11892, 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid;3,6-difluoropicolinic acid
InChI nøgle FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC(=C1F)C(=O)O)F
IUPAC navn 3,6-difluorpyridin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 159.092
PubChem CID 11286608
Formel vægt 159.09
Procent renhed 97%