Få mere at vide
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049099
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049099 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049099 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3892.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
CAS 356783-29-4
Analyt- eller komponentnavne 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H3 F2 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarboxamide, 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11)
SMIL NC(=O)c1nc(F)cnc1F
IUPAC navn 3,6-difluoropyrazine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 159.0936
Mængde 25 mg
Formel vægt 159.0244 g/mol