Få mere at vide
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile |
| CAS | 356783-28-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H F2 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5HF2N3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H |
| SMIL | Fc1cnc(F)c(n1)C#N |
| IUPAC navn | 3,6-difluoropyrazine-2-carbonitrile |
| Vis mere |