Få mere at vide
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30049226
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049226 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3892.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
CAS 356783-28-3
Analyt- eller komponentnavne 3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H F2 N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarbonitrile, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarbonitrile
InChI formel InChI=1S/C5HF2N3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
SMIL Fc1cnc(F)c(n1)C#N
IUPAC navn 3,6-difluoropyrazine-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 141.078
Mængde 25 mg
Formel vægt 141.0139 g/mol